Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 165,00 € |
Informazioni su questo articolo
165,00 €
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Grade XII-S
form
powder
specific activity
≥60 Kunitz units/mg solid
mol wt
13.7 kDa
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥60 Kunitz units/mg solid | specific activity 75-125 Kunitz units/mg protein | specific activity >= 60 Kunitz units/mg protein | specific activity 85-140 Kunitz units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 13.7 kDa | mol wt ~13,700 | mol wt ~13,700 | mol wt ~13,700 |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?