R5500
Ribonucleasi A
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type XII-A
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
75-125 Kunitz units/mg protein
PM
~13,700
tecniche
cell based assay: suitable
Impurezze
salt, essentially free
Compatibilità
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
protease, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
- La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
- La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
- La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
- La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
- La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Applicazioni
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.