Vai a
P4902
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
PETG, Phenethyl β-D-thiogalactoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
259,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.37
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
20033
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -33.00 to -27.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](SCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H20O5S/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(19-10)20-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
ZNAMMSOYKPMPGC-HTOAHKCRSA-N
General description
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside is a cell-permable inhibitor of the reporter enzyme β-galactosidase. [1]
Application
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside has been used in a study to assess subnanoliter enzymatic assays on microarrays. [2] It has also been used in a study that investigated the integration of on-column immobilized enzyme reactor in microchip electrophoresis. [3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1379I5502M8146
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P4902-1G04061826061534
P4902-250MG04061832392493
P4902-50MG04061832392509