I5502
Isopropil β-D-1-tiogalattopiranoside
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
IPTG, Isopropil β-D-tiogalattoside
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
10.0-22.0% Dioxane
Colore
white to off-white
Punto di fusione
120 -122 °C ((248 - 252 °F ))
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Applicazioni
Altre note
Ricostituzione
Avvertenze
WarningDanger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)