Documenti fondamentali
M8146
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-thiogalactoside
Sinonimo/i:
Methyl-1-thio-β-D-galactopyranoside, TMG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.25
Beilstein:
81583
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O5S/c1-13-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)12-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
Descrizione generale
The uptake of methyl-β-D-thiogalactoside (TMG), lactose, and glucose is maintained by the phosphoenolpyruvate-dependent phosphotransferase system.
Applicazioni
Methyl-β-D-thiogalactoside has been used in a study to analyze inducers of the E.coli lac repressor system. [1] It has also been used in a study that investigated the utilization of lactose by Streptococcus faecalis. [2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher T Oberg et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(7), 2297-2301 (2008-03-06)
Anionic O2 derivatives of methyl 3-deoxy-3-(4-methylbenzamido)-1-thio-beta-D-galactopyranoside have been synthesized as inhibitors against galectin-3. The sulfate, H-phosphonate, and benzyl phosphate derivatives showed an increased affinity as compared to the parent unsubstituted galactopyranoside. Modeling revealed arginine-144 being pinched by the C3 benzamide
D L Wyborski et al.
Nucleic acids research, 19(17), 4647-4653 (1991-09-11)
Although the inducible prokaryotic lac repressor system has been successfully adapted for control of gene expression in mammalian cells, little information is available on the pharmacokinetics of beta-galactoside inducers in mammalian cells for optimizing this system. These studies directly measure
β-D-phosphogalactoside galactohydrolase of Streptococcus faecalis and the inhibition of its synthesis by glucose
Heller, K. and R. Roschenthaler
Canadian Journal of Microbiology, 24, 512-519 (1979)
Anja Marbach et al.
Journal of biotechnology, 157(1), 82-88 (2011-11-15)
Most commonly used expression systems in bacteria are based on the Escherichia coli lac promoter. Furthermore, lac operon elements are used today in systems and synthetic biology. In the majority of the cases the gratuitous inducers IPTG or TMG are
E Mileykovskaya et al.
Journal of bacteriology, 179(4), 1029-1034 (1997-02-01)
The CpxA-CpxR two-component signal transduction pathway of Escherichia coli was studied in a mutant (pss-93) lacking phosphatidylethanolamine (PE). Several properties of this mutant are comparable to phenotypes of cpxA point mutants, indicating that this two-component pathway is activated in PE-deficient