Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 531,00 € |
Informazioni su questo articolo
531,00 €
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility - | solubility DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N5885-100MG | 04061834117254 |