Vai a
N4264
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide
galactosaminide substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
391,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
446,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
774,00 €
657,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
245-802-3
MDL number:
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-RGDJUOJXSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-galactosaminide serves as a chromogenic synthetic substrate for lysosomal enzyme α-N-acetylgalactosaminidase[1] to perform enzyme assays.[2] Upon cleavage the substrate forms a yellow color solution of p-nitrophenol that can be measured at 400nm at pH 10.6.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N0877N8759N9376
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)