Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 656,00 € |
Informazioni su questo articolo
192,00 €
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl α-D-maltohexaoside, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)Oc7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H65NO33/c44-5-13-19(50)20(51)26(57)38(66-13)72-33-15(7-46)68-40(28(59)22(33)53)74-35-17(9-48)70-42(30(61)24(35)55)76-36-18(10-49)71-41(31(62)25(36)56)75-34-16(8-47)69-39(29(60)23(34)54)73-32-14(6-45)67-37(27(58)21(32)52)65-12-3-1-11(2-4-12)43(63)64/h1-4,13-42,44-62H,5-10H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
GNFSLPRCTKUSTG-UYDBUFRNSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description glycosidase substrate | description ≥95% (HPLC) | description α-mannosidase substrate |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?