Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 caps | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 207,00 € |
Informazioni su questo articolo
207,00 €
Quality Level
form
powder
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Fast Blue RR Salt has been used for the staining of alkaline phosphatase activity in cells.
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FBS25-10CAP | 04061833622308 |