368881
Fast Red TR Salt
Dye content 15 %
Sinonimo/i:
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt, 4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 15%
λmax
284 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥3000 at 281-287 nm in water at 0.006 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3