Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 701,00 € |
Informazioni su questo articolo
701,00 €
Nome del prodotto
Fast Blue RR Salt, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
ε (extinction coefficient)
≥15000 at 326-332 nm, ≥7000 at 390-396 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description Preweighed Capsules | description - | description Dye content 15 % |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green | solubility - | solubility - | solubility - |
| form crystalline | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Blue RR Salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?