Vai a
F8636
Polisaccarosio 400
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Polysucrose 400
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
374,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32190102
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
È usato nella separazione di cellule e nell′isolamento di organelli.
Ficoll is a hydrophilic neutral highly branched polysaccharide use to establish density gradients to separate blood component cells and organelles. It is part of the separation medium called Ficoll-Paque.
Other Notes
Un polimero non ionico sintetico del saccarosio.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8016F1418F2637
Ficoll® 400 lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F8636
Ficoll® 400
Ficoll® 400 lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F8016
Ficoll® 400
Ficoll® 400 BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F1418
Ficoll® 400
Ficoll® 400 BioXtra, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F2637
Ficoll® 400
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioXtra
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
organelle preparation, centrifugation gradients
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisaccarosio 400
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F8636-25G04061833620878