F1418
Polisaccarosio 400
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Polysucrose 400
Prodotti consigliati
Tipo
Type 400-DL
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
lyophilized powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.