Vai a
F0895
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA
1 recensori su 3 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Fibronectina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
412,00 €
2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
685,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.350,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1% (Solution)
412,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
FIBRONECTINA DA PLASMA UMANO, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.1% (Solution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
La fibronectina 1 è una glicoproteina della matrice extracellulare codificata dal gene FN1. Viene espressa nel plasma e sulla superficie delle cellule. Il gene FN1 mappato al cromosoma umano 2q35.
FN esiste come proteina dimerica che presenta due legami disolfuro a ponte all′estremità C-terminale. All′interno della struttura della fibronectina, in prossimità di entrambe le estremità N- e C-terminali delle catene peptidiche i domini presentano un′organizzazione spaziale compatta. È stato inoltre osservato come, nonostante abbia origine da un singolo gene, negli esseri umani siano state identificate fino a 20 distinte varianti di questo gene.
Application
La fibronectina da plasma umano è stata usata per determinare il tasso di consumo di H2O2.[1] È anche stato usato per rivestire i modelli in Sylgard® per colture cellulari. Ha trovato impiegato anche nell′adesione cellulare e per modellare direttamente la proteina su film polimerico.
Biochem/physiol Actions
La fibronectina è coinvolta funzionalmente in una varietà di processi biologici, tra cui i processi di adesione, crescita e migrazione cellulare, cicatrizzazione delle ferite, coagulazione del sangue e metastasi. La fibronectina è una proteina che gioca un ruolo importante nell′adesione e nella diffusione cellulare, oltre che nel controllo del citoscheletro, della morfologia e della differenziazione delle cellule. La FN1 è anche implicata nella formazione della matrice extracellulare, nell′emostasi e nella trombosi. Mutazioni della FN1 ha causano glomerulopatia.[2]
Features and Benefits
  • Glicoproteina adesiva
  • Da plasma umano
  • Copertura superficiale raccomandata di 1-5 μg/cm2
Preparation Note
Questo prodotto è una soluzione allo 0,1% di fibronectina. L′omogeneità proteica è valutata per immunoelettroforesi, è testata contro endotossine e il materiale alla fonte è stato prima testato negativo per HIV, epatite B e epatite C.
Per rivestire superfici di colture la fibronectina si deve diluire in soluzione salina bilanciata e sterile e applicarne un volume minimo. La superficie dovrebbe essere essiccata all′aria per 45 minuti a temperatura ambiente e può essere conservata per 2-4 settimane a 2-8 °C
Analysis Note
L′omogeneità della proteina è valutata per immunoelettroforesi.
Legal Information
Sylgard is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F2006F0287F2518
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human foreskin fibroblasts
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.1% (Solution)
concentration
>1 mg/mL protein
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FIBRONECTINA DA PLASMA UMANO
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Articoli
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Visualizza tutti gli articoli
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F0895-1MG04061833611470
F0895-2MG04061833611487
F0895-5MG04061833611494
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. Could Fibronectin (F0895) be used as a positive control for fibronectin in western blot assay? If so, do one need to consider any extra steps in the preparation of such ctrl sample?
    1 risposta
    1. This product is intended for use as an attachment substrate for cell culture and has not been tested in western blotting as a positive control. However, the purification process of the starting material includes an affinity step and immunoelectrophoresis performed during Quality testing is against Anti-Fibronectin antibody F3648. While the end user would have to determine suitability, this material is expected to be suitable for use as a positive control in western blotting.
      Utile?
  2. How many µg/cm² would the coating concentration be if I applied a coating with a 0.1% concentration using the F0895 product?
    1 risposta
    1. The concentration of the 0.1% solution can be found in the Certificate of Analysis. To calculate micrograms per square centimeter, consider the volume used and the surface area of the well.
      Utile?
  3. What is the recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin as per the preparation instructions?
    1 risposta
    1. The recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin, as per the preparation instructions, is to start with a concentration in the range of 1 - 5 ug/cm^2. For a 96-well plate well with a surface area of about 0.34 cm^2, approximately 2 ul of F0895 further diluted in saline with a total volume of around 50 ul would be sufficient to cover the bottom of the well.
      Utile?
  4. What is the recommended storage duration for Fibronectin (F0895) at 4°C, -20°C, and -80°C? How long can a diluted solution of 10ug/mL in PBS be stored at 4°C? Is it possible to reuse the Fibronectin solution to coat culture ware surfaces multiple times?
    1 risposta
    1. The recommended storage duration for Fibronectin (F0895) is up to 1 year at 4°C. There has been no testing done on its stability after storage at -80°C or -20°C. A diluted solution of 10ug/mL in PBS can be stored at 4°C for 2-4 weeks. However, the solution cannot be reused to coat culture ware surfaces multiple times; the recommended process involves coating surfaces with a minimal volume, allowing them to air dry for 45 minutes at room temperature, and then storing the cultureware at 4°C for 2-4 weeks.
      Utile?
  5. Is Product F0895, Fibronectin from human plasma, sterile?
    1 risposta
    1. Fibronectin 0.1% solution is a sterile product.  It is tested for sterility.  The sterility test results can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      Utile?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  7. How should I store and handle Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 risposta
    1. Recommended storage of this material is  2-8 °C.  Vortexing, excessive agitation, repeated freezing and thawing of reconstituted fibronectin are not recommended.
      Utile?
  8. What is the solvent for Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 risposta
    1. This material is solubilized in a 0.05 M Tris-buffered saline, pH 7.5.
      Utile?
  9. How much Product F0895, Fibronectin from human plasma, do I use for my application?
    1 risposta
    1. Recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. Optimal concentration depends on cell type as well as the application or research objectives.
      Utile?
Recensioni
1–3 di 3 recensioni  
Filtri attivi
  1. London
    • Recensione 1
    • Voti 3
    5 su 5 stelle.
    Perfect
    I love it. Not really expensive at all.
    Great experience.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. CA
    • Recensione 1
    • Voti 18
    1 su 5 stelle.
    Why do you not have a protocol for using this expensive reagent?
    You have no protocol online for using this very expensive item......why? I have been waiting to chat for a total of 15 minutes to get what you should have put online anyway
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Merck KGaA:
      Thank you for your review. Please find the "Fibronectin Coating Protocol" under Protocols and Articles on the product page. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  3. Vancouver, BC
    • Recensione 1
    • Voto 1
    4 su 5 stelle.
    No issues, seems to work for hiPSC differentiation protocols.
    Used multiple times and different lots for hiPSC differentiation into iMeLCs. No problems with it.
    Traduci con Google
    Utile?