Prepared solutions are stable for 2-4 weeks at 2-8 °C. Solutions may also be stored in working aliquots at -20°C for up to 2 years. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Thaw frozen aliquots overnight at 2-8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/220/559/f2006pis.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 465,00 € |
2 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 863,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1470,00 € |
5 x 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3790,00 € |
Informazioni su questo articolo
465,00 €
Nome del prodotto
Fibronectina da plasma umano, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
450 kDa
packaging
pkg of 5 x 5 mg, pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
>1 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
impurities
HBSAG, none detected, HCV, none detected, HIV-1/HIV-2, none detected
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
- semina di cellule e differenziamento neuronale (come uno dei componenti nel terreno di espansione per la risospensione di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale, o CBCS, usata anche come componente del terreno di differenziamento)[2]
- colture cellulari (la camera di coltura è stata rivestita con fibronectina per favorire l′espressione di cellule HEK293[3]
- saggi di pulldown in vitro della fibronectina (FN) [4]
- studi di specificità proteica[5]
- studi sulla migrazione cellulare[6]
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE) | description liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture | description lyophilized powder, 45 kDa |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| concentration >1 mg/mL protein | concentration - | concentration 0.1% (Solution) | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronectina da plasma umano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How long can I store the fibronectin solution?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the procedure for coating culture surfaces with fibronectin?
1 risposta-
To coat culture surfaces: 1. Dilute fibronectin in sterile balanced salt solution and coat the culture surface (1-5 μg/cm2) with a minimal volume. 2. Allow to air dry for at least 45 minutes at room temperature. Excess fibronectin may be removed by aspiration, but this is not necessary.
Utile?
-
-
How do I test the wells/flasks that have been coated with fibronectin?
1 risposta-
We test the coated culture surface by culturing cells. We compare the adherence of the cells to wells that have been coated with media containing BSA (negative) and media containing 10% FBS (positive). The cell growth should be not less than 50% of the positive control and greater than 50% of the negative control.
Utile?
-
-
How do I determine how much fibronectin is in solution?
1 risposta-
As the product may contain undissolved material, the amount of fibronectin in solution can be determined by UV absorbance. The extinction coefficient for a 1% solution (10 mg/ml) is 13.5 at 280 nm.
Utile?
-
-
How do I choose which fibronectin product to use to coat culture surfaces for cell growth?
1 risposta-
The species source for the fibronectin used when coating culture surfaces is not important. It is the presence of the RGD binding site that is present in all fibronectins that promotes binding.
Utile?
-
-
How long can I store fibronectin coated plates, etc?
1 risposta-
Fibronectin coated cultureware can be stored for 2-4 weeks at 2-8 °C in a closed sterile container, or in sterile sealable bags.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
What is the difference between Fibronection Products F2006 and F1056?
1 risposta-
The difference between Product Nos. F2006 and F1056 is in the purity specifications and endotoxin testing. Product No. F2006 has a purity specification of ≥90% and is not tested for endotoxin contamination. Product No. F1056 has a purity specification of ≥95% and is tested for endotoxin contamination with a specification of ≤100 EU/mg.
Utile?
-
-
How do I solubilized Fibronectin?
1 risposta-
Dissolve at 1 mg/mL in water. Allow to dissolve for at least 30 minutes at 37 °C. A small amount of undissolved material may remain. This will not affect product performance.