Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 139,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 543,00 € 461,55 € |
Informazioni su questo articolo
139,00 €
Nome del prodotto
(E/Z)-Endoxifen Hydrochloride Hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO2.ClH.H2O/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2;;/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3;1H;1H2/b25-24-;;
InChI key
BISAMGUAXFFKDX-NDIQBZANSA-N
Application
as a selective estrogen receptor modulator (SERM) to study the role of miR-27a expression[1]
to impregnate a biocompatible polymer in the subcutaneous space adjacent to the TA muscle of PDGFRαCreER;R26NG mice
to study its in vivo performance and properties for CreERT2 (mutant estrogen receptor) control
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated | storage condition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E8284-5MG | 04061833608708 |
| E8284-25MG | 04061833218570 |