H7904
(Z) -4-idrossitamoxifene
≥98% (HPLC), powder, estrogen receptor modulator
Sinonimo/i:
4OH-tamoxifen, (Z) -4-OHT, Trans-4-idrossitamoxifene, Z) -4- (1- [4- (Dimetilamminoetossi) fenil] -2-fenil-1-butenil) fenolo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(Z) -4-idrossitamoxifene, ≥98% Z isomer
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Solubilità
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
Descrizione generale
Applicazioni
- come supplemento per terreni per studiare la vitalità cellulare mediante saggio WST-1
- per indurre la delezione del gene del fattore di crescita trasformante-β (TGF-β) nel topo
- per indurre l′attività della ricombinasi Cre in vitro.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.