Vai a
D2069
Desvenlafaxine Hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)Ethyl]-Phenol Hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
230,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI key
IMWPSXHIEURNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Desvenlafaxine hydrochloride has been used to evaluate if its occurrence in drinking water at environmental concentrations could induce neuronal gene expression.
Biochem/physiol Actions
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor.
Desvenlafaxine hydrochloride is a dual SERT/NET reuptake inhibitor. It is a major active metabolite of venlafaxine (#542); brain penetrant; Ki = 40 nM and 122 nM for hSERT and hNET, respectively (weak binding at the hDAT). Inhibition of [3H]5-HT or [3H]NE uptake for the hSERT or hNET produced IC50 values of 47 and 531 nM.
Desvenlafaxine hydrochloride is a psychoactive drug. Incidence of this drug in environmental samples might induce in vitro gene expression associated with neurological disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7389E8284SML2286
description
≥98% (HPLC), powder
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)