If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 38,60 € | |
| 100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 64,30 € | |
| 250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 117,00 € | |
| 500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 179,00 € | |
| 1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 339,00 € | |
| 5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.320,00 € |
38,60 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M NaOH: 1.6 g/10 mL
cation traces
Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.002%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- come componente di soluzioni tampone elettroforesi, colture cellulari, saggi enzimatici, siRNA, citometria di flusso, blu di dimetilmetilene e altro ancora[1]
- come anticoagulante per la raccolta di sangue intero
- come soluzione di stabilizzazione per il congelamento di campioni di colture cellulari[2]
- in combinazione con PBS e tripsina, per tripsinizzare cellule[3]
- per la fotoestrazione di metalli pesanti in terreni inquinati
Features and Benefits
- Grado biologia molecolare, indicato per molte applicazioni di biologia molecolare
- Privo di endonucleasi, Dnasi, Rnasi, nikasi e proteasi.
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Sigma Grade | grade ACS reagent | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 99.0-101.0% (titration) | assay 98.5-101.5% | assay 99.0-101.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 3 M NaOH: 1.6 g/10 mL | solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: 100 g/L at 20 °C | solubility - |
| impurities ≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA) | impurities - | impurities ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido etilendiamminotetraacetico
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E5134-5KG | 04061835544547 |
| E5134-100G | 04061835544509 |
| E5134-500G | 04061838357540 |
| E5134-250G | 04061835544523 |
| E5134-1KG | 04061835544516 |
| E5134-50G | 04061835544530 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Utile?
-
-
Product E5134 has a re-test date of Aug. 2023. Has the re-test been completed?
1 risposta-
The specific lot number is required to determine the retest status. You may obtain this lot status by contacting our Technical Service team. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific lot number, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
Utile?
-
-
What is the working concentration for Product E5134, EDTA disodium salt, for use as an anti-coagulant?
1 risposta-
The optimal concentration is 1.5 mg per mL of blood.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
Is Product E5134, EDTA disodium salt, stable in solution?
1 risposta-
Yes. A 0.5 M stock solution at pH 8.5 is stable for months at 2-8°C.
Utile?
-
-
Can solutions of Product E5134, EDTA disodium salt, be autoclaved?
1 risposta-
Yes.