Vai a
E6635
Acido etilendiamminotetraacetico
Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,40 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
451,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
73,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates with metal ions, especially with cations to form an octahedral complex. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (EDTA) is a blood anticoagulant and contributes to the pathogenesis of pseudothrombocytopenia. It chelates with calcium in the blood and inhibits clotting and is routinely used in haematological tests. It enhances the antibacterial activity of lysozyme. EDTA used in chelation therapy chelates with calcium and favors dilation of artery, solubilisation of atheromatous plaques in atherosclerotic vascular disease. EDTA chelation therapy may also protect from oxidative damage during blood and lipid peroxidation in liver fibrosis.
Application
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been in seed germination trials of plant species and in protein extraction from Moss, Physcomitrella paten. It has also been used in lysis and vacuole buffer for the isolation of vacuoles from Petunia petals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E488403677E5134
description
Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
description
ACS reagent, 99.0-101.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
suitable for electrophoresis, Molecular Biology, 99.0-101.0% (titration)
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
assay
98.5-101.5%
assay
99.0-101.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido etilendiamminotetraacetico
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto