E4884
Acido etilendiamminotetraacetico
ACS reagent, 99.0-101.0%
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Saggio
99.0-101.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 100 g/L at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- of radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA buffer) for preparation of C2C12 mouse skeletal myoblasts whole cell lysate
- of lysis buffer and IgG resin wash and equilibration buffer for the purification of human proteasome regulatory particles (RPs)
- of M-buffer for the isolation of human cardiomyocyte progenitor cells (CMPCs) from fetal heart
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.