The molecular weight of ExtrAvidin® is 73 kDa.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € 102,85 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 986,00 € |
Informazioni su questo articolo
102,85 €
Prezzo di listino121,00 €Risparmia il 15%form
essentially salt-free, lyophilized powder
Quality Segment
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hello, What is the MW of extravidin?
1 risposta-