Vai a
M1882
Myoglobin from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Myoglobin from equine heart
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Myoglobin from horse heart
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.440,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.830,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
equine heart
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
equine heart
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Iron content
≥0.20%
technique(s)
MALDI-MS: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
Myoglobin from equine heart is suitable for use in:
  • spectral measurements in Beckman DU-50 or Gilford 2400 spectrophotometer[1]
  • the secondary structure analysis of proteins in H2O solution using single-pass attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FT-IR) microscopy[2]
  • the calibration of the mass scale at a concentration of 2 pmol/μL in Electrospray mass spectrometry[3]
  • a study to investigate on-line single droplet deposition for MALDI mass spectrometry[4]
  • a study to examine protein adsorption in fused-silica and polyacrylamide-coated capillaries[5]
Biochem/physiol Actions
Myoglobin is a mobile carrier of oxygen that is developed in red muscle and heart cells. This happens as a response to elevated demand for oxygen during exercise, and transports oxygen from the sarcolemma to the mitochondria of vertebrate heart and red muscle cells.[6]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0630C7752C2506
Citocromo c ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Citocromo c ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
C2506
Citocromo c
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
equine heart
biological source
equine skeletal muscle
biological source
horse heart
biological source
horse heart
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
95-100%
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P00004
UniProt accession no.
P00004
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myoglobin from equine heart
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. Do you have the sequence for Product M1882, Myoglobin from equine heart?
    1 risposta
    1. This product has not been specifically sequenced. However, according to the Uniprot accession number P68082, equine myoglobin has the following sequence:
      MGLSDGEWQQVLNVWGKVEADIAGHGQEVLIRLFTGHPETLEKFDKFKHLKTEAEMKASE DLKKHGTVVLTALGGILKKKGHHEAELKPLAQSHATKHKIPIKYLEFISDAIIHVLHSKHPGDFGADAQGAMTKALELFRNDIAAKYKELGFQG
      Please see the link below to review additional information available at UniProt:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68082/entry
      Utile?
  2. I would like to consult you about the valence state of the ion in MB. Is it 2+ or 3+?
    1 risposta
    1. This product is native myoglobin isolated from equine heart and is probably a mixture of oxidized myoglobin (metmyoglobin, Fe3+) and reduced myoglobin (Fe2+). The percentages of oxidized or reduced myoglobin in the product are not determined.
      Utile?
  3. Was this product recombinantly expressed or was it isolated directly from the heart of the horse ?
    1 risposta
    1. This product is native myoglobin isolated from equine heart.
      Utile?
  4. Is equine myoglobin (M1882) detectable and quantifiable by common laboratory tests (ECL) for the detection of human myoglobin?
    1 risposta
    1. This item has not been tested in-house for detectability and quantifiability by common laboratory tests. The specifications for this item do not include testing by these methods.
      Utile?
  5. Is Product M1882, Myoglobin from equine heart, metmyoglobin?
    1 risposta
    1. The M1882 is a mixture, but we have not analyzed the percentages of the oxidized myoglobin or the reduced myoglobin in the product.
      Utile?
  6. Is Product M1882, Myoglobin from equine heart, oxidized?
    1 risposta
    1. Yes, it is oxidized.
      Utile?
  7. Which has more affinity for oxygen, hemoglobin or myoglobin?
    1 risposta
    1. The affinity of myoglobin for oxygen is higher than that of hemoglobin.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  9. What is the molecular weight of Product M1882, Myoglobin from equine heart?
    1 risposta
    1. Based on the amino acid sequence (16,950) plus the heme group (616), the molecular weight is approximately 17,600 g/mol.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. New York
    • Recensione 1
    • Voti 0
    4 su 5 stelle.
    Is the myoglobin from equine heart dispersive in water?
    Or what are the solvent where it is dispersive.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Merck KGaA:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.