T1143
Trypsinogen from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Saggio
85-100% (UV)
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
PM
23,981 Da by calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... TRYP8(282603)
Descrizione generale
Applicazioni
- the secondary structure analysis of proteins in H2O solution using single-pass attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FT-IR) microscopy
- tuning and calibration of electrospray ionization quadrupole time-of-flight (ESI-Q-TOF) mass spectrometer
- the secondary structure analysis of proteins by infrared (IR) spectroscopy
- SDS-PAGE as a molecular weight standard (24kDa)
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)