Vai a
D8040
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt
Sinonimo/i:
trans-(±)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide methanesulfonate salt, U-50488H
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
739,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26Cl2N2O · CH4O3S
Peso molecolare:
465.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
739,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.CH4O3S/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;1-5(2,3)4/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
OJPHNZCUXUUVKU-JAXOOIEVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt has been used as a control agonist for κ-opioid receptor.
Biochem/physiol Actions
Selective κ-opioid receptor agonist. (±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt is known to induce diuresis. U-50488H is found to prevent morphine tolerance when administered along with it.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U111U105SML1297
U-62066 solid
Sigma-Aldrich
U105
U-62066
SB269652 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1297
SB269652
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)