Documenti fondamentali
U111
Sigma-Aldrich
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
trans-(1S,2S)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide hydrochloride hydrate
Scegli un formato
5 MG
163,00 €
25 MG
314,00 €
100 MG
946,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
163,00 €
25 MG
314,00 €
100 MG
946,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26Cl2N2O · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.79 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: 13 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRK1(4986)
Applicazioni
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate (U-50488) has been used as a κ-opioid receptor (KOR) agonist has been used to study its effect on the increase of tidal volumes in adult red-eared slider turtles (Trachemys scripta)[1].
Azioni biochim/fisiol
Potent κ opioid receptor agonist; more potent enantiomer of (±)-trans-U-50488.
Nota sulla preparazione
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate is soluble in water at 13 mg/ml.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D D Taub et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(2), 360-364 (1991-01-15)
Opioids and opioid peptides have been shown by numerous laboratories to modulate various parameters of the immune response, but little attention has been given to the type of opioid receptor that might be involved. This study focuses on the in
Stephen M Johnson et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 295(5), R1599-R1612 (2008-09-12)
For ectothermic vertebrates, such as reptiles, the effects of opioid receptor subtype activation on breathing are poorly understood. On the basis of previous studies on mammals and lampreys, we hypothesized that mu- and delta-opioid receptor (MOR and DOR, respectively) activation
Stereospecific inhibition of gastro-intestinal transit by κ-opioid agonists in mice.
Ramabadran, et al.
European Journal of Pharmacology, 155, 329-329 (1991)