Vai a
D4196
Dehydroleucodine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
11,13-Dehydroleucodin, Dehydroleucodin, Leucodin, Lidbeckialactone, Mesatlantin E, NSC 180034, [3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta)]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, dehydro-
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
298,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers.
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers. An extract from the plant is widely used in Cuyo region (Argentina) as folk medicine for the treatment of gastric ailments. The compound prevents gastric and duodenal damages in response to necrosis-inducing agents. Stabilization of mast cells may be a key mechanism to protect the gastrointestinal tract from injury and ulceration. Recently, it was established that dehydroleucodine and xanthatin inhibit mast cell degranulation induced by compound 48/80.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1756SML0147SML1570
Dexamethasone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D1756
Dexamethasone
Drospirenone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0147
Drospirenone
Arglabin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1570
Arglabin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D4196-5MG04061832631943
D4196-25MG04061832631936