Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
D1756
Sigma-Aldrich
Desametasone
Dexamethasone
≥98% (HPLC), powder, NOS induction inhibitor
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
Scegli un formato
25 MG
32,50 €
100 MG
118,00 €
500 MG
233,00 €
1 G
356,00 €
5 G
1.460,00 €
32,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
32,50 €
100 MG
118,00 €
500 MG
233,00 €
1 G
356,00 €
5 G
1.460,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.46
Beilstein:
2066651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51422306
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
32,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Desametasone, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 25 mg/mL
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Descrizione generale
Dexamethasone is a potent glucocorticoid with minimal to no mineralocorticoid activity. Dexamethasone exhibits pleiotropic effects on multiple signaling pathways,[1] some of its functions include, inhibition of neutrophil migration and reduction of lymphocyte colony proliferation. Research findings show, dexamethasone might prevent high-altitude pulmonary edema by decreasing pulmonary artery pressure.
Applicazioni
Dexamethasone has been used:
  • in culture media to induce differentiation of adipose-derived stem cells into osteogenic tissue[2]
  • as a component of adipocyte differentiation medium[3]
  • for in vitro stimulation of primary normal human bronchial epithelial cells (NHBE) and airway smooth muscle (ASM)[4]
Azioni biochim/fisiol
Agente antinfiammatorio glucocorticoide
Agente antinfiammatorio glucocorticoide. Regola la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione delle cellule T. Inibisce l′induzione dell′ossido nitrico sintasi.
Dexamethasone is known to be effective against relapsed multiple myeloma.[5] It is found to decrease inflammation associated with cerebrospinal fluid and central nervous system (CNS) complications, such as hearing loss.[6]
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota sulla preparazione
Dexamethasone is soluble in DMSO (25 mg/ml), chloroform or ethanol.
Ricostituzione
Dilute 1 mg/ml stock solution 1:50 with sterile media and store frozen in working aliquots to avoid repeated freeze-thaw.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Desametasone tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
31375
Desametasone
Desametasone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1526
Desametasone
Desametasone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0700000
Desametasone
Rosiglitazone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R2408
Rosiglitazone
Indomethacin 98.5-100.5% (in accordance with EP)
Sigma-Aldrich
I7378
Indomethacin
Desametasone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1176007
Desametasone
Dexamethasone in adults with bacterial meningitis
De Gans J and Van de BD
The New England Journal of Medicine, 347(20), 1549-1556 (2002)
Increased expression of ADAM33 and ADAM8 with disease progression in asthma
Foley SC, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 119(4), 863-871 (2007)
Dexamethasone induction of a heat stress response
Guerrero JA, et al.
Methods in Enzymology (2011)
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
Yanan Wu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-11)
Many studies about fabricating organic-inorganic composite materials have been carried out in order to mimic the natural structure of bone. Pearl, which has a special block-and-mortar hierarchical structure, is a superior bone repair material with high osteogenic activity, but it
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Is it okay to freeze and store the solution mixed with a vehicle such as 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin for a long time, and melt and freeze repeatedly?
    1 risposta
    1. Solutions prepared in 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin may be stored in aliquots at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Note that product D2915 is a prepared powder mixture of Dexamethason and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. This product is soluble at 25 mg/ml in water. Please see the link below to review additional water-soluble product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/218/859/e8014inf.pdf
      Please see the following link to review (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/2hydroxypropylbcyclodextrin12345128446355
      Utile?
  2. Please can someone confirm if this is also soluble in DMSO? I have seen other people dissolve dexamethasone like this, but with a different brand
    1 risposta
    1. Dexamethasone is soluble in DMSO (25 mg/ml), chloroform or Ethanol.
      Utile?
  3. What is the solution stability of Product D1756, Dexamethasone?
    1 risposta
    1. Aqueous solutions of dexamethasone are stable for at least 30 days at 4°C. A stock solution at a concentration of 1mg/mL in absolute ethanol can be diluted 1:50 with sterile media and stored frozen as working aliquots.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. Is Product D1756, Dexamethasone, suitable for cell culture?
    1 risposta
    1. This product has not been tested for cell culture. Please consider either Product No. D8893 or D4902, both of which are cell culture tested.
      Utile?
  6. What is Product D1756, Dexamethasone, soluble in?
    1 risposta
    1. Dexamethasone is practically insoluble in water. It is soluble in ethanol, methanol, acetone, dioxane, and slightly soluble in chloroform. Sigma routinely tests the solubility at 50 mg/mL in ethanol with heat, yielding a clear, colorless to faint yellow solution. However, dexamethasone will precipitate out of solution as the temperature returns to room temperature. At 25 mg/mL in methanol or ethanol, a clear colorless solution is obtained without heating.  The solubility of dexamethasone in DMSO is 606 mg/mL at 25°C.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto