Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 96,40 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 369,00 € |
Informazioni su questo articolo
96,40 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -180 to -195°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7
InChI
1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
METQSPRSQINEEU-HXCATZOESA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Drospirenone
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1A
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?