Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 79,60 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
79,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-21(4-2)16-9-5-14(6-10-16)13-19-20-18(23)15-7-11-17(22)12-8-15/h5-13,22H,3-4H2,1-2H3,(H,20,23)/b19-13+
InChI key
WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
Biochem/physiol Actions
DY 131 is an estrogen related receptor ERRβ and ERRy agonist with minimal activity at ERRα, ERα and ERβ
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 22 mg/mL | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL | solubility DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble | solubility DMSO: 22 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?