Vai a
N4286
NU2058
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
O6-Cyclohexylmethylguanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Biochem/physiol Actions
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5192N8161B4558
NU2058 >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N4286
NU2058
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
NS309 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
N8161
NS309
BW B70C >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B4558
BW B70C
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
color
white
color
light yellow
color
yellow
color
white
Gene Information
human ... CDK2(1017)
Gene Information
human ... TACR2(6865), TACR3(6870)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)