Documenti fondamentali
E1904
Sigma-Aldrich
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
Scegli un formato
1 MG
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
167,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
>99% (HPLC)
Stato
solid
Colore
brown
Solubilità
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: soluble 8 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Stable analog of dephostatin. Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B and SHPTP-1. Does not inhibit CD45-associated phosphatases.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Avvertenza
Store under nitrogen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J H Kim et al.
Cell death & disease, 4, e588-e588 (2013-04-13)
Hypoxia enhances the proliferation and migration of adipose-derived stem cells (ASCs) via the generation of reactive oxygen species (ROS). Therefore, this study primarily investigated whether or not ROS generation could regulate microRNA-210 (miR-210) expression, and increase proliferation/migration of ASCs. In