Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 288,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 600,00 € |
Informazioni su questo articolo
288,00 €
Nome del prodotto
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate ammonium salt,
form
solid
Quality Segment
impurities
Other adenosine phosphates, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6c(N)ncnc56)C(O)C3O
InChI
1S/C20H27N10O16P3.H3N/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(43-19)1-41-47(35,36)45-49(39,40)46-48(37,38)42-2-8-12(32)14(34)20(44-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);1H3
InChI key
PKSQTRWRSNNYCW-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities Other adenosine phosphates, essentially free | impurities - | impurities - | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1387-10MG | 04061833006788 |
| D1387-25MG | 04061833006795 |