Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 156,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 570,00 € |
Informazioni su questo articolo
156,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.3Li/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;/q;3*+1/p-3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;/m1.../s1
InChI key
BFBDFBHROZLGEG-JJCYRVQFSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥80% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥80% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt ≥80% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/666/651/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd/640/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd.png)