Vai a
D8013
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
A(5′)P5(5′)A, Diadenosine pentaphosphate ammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
370,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
679,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29N10O22P5 · xNH3 · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
916.37 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352208
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](COP(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)=O)=O)=O)=O)(O)=O)O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H14N5O8P3/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(21-7)3-20-25(16,17)23-26(18,19)22-24/h1-2,4-7H,3,24H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
LWOSDYWLTWLFID-NKWVEPMBSA-N
Biochem/physiol Actions
A diadenosine polyphosphate stored in secretory granules of thrombocytes, chromaffin and neuronal cells.
A diadenosine polyphosphate stored in secretory granules of thrombocytes, chromaffin and neuronal cells. After release into the extracellular space, it affects a variety of biological activities in a wide range of target tissues. In the nervous system it acts through various purinergic receptors. It also activates 5′-nucleotidase and inhibits adenosine kinase activity in vitro. Ap5A is metabolized by soluble enzymes in the blood plasma and by membrane-bound ectoenzymes of a number of cell types including endothelial and smooth muscle cells. In heart, it increases contractile force and action potential duration, and shows an anti-β-adrenergic effect.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4022D6392D1262
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)