Vai a
C8753
Cholesteryl arachidonate
≥95% (HPLC; detection at 205 nm), viscous liquid
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidonate, Cholesteryl eicosatetraenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H76O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
673.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
form
viscous liquid
color
clear
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
IMXSFYNMSOULQS-SXXSVFILSA-N
Application
Cholesteryl arachidoante was oxidized and used to study the biological effects.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl arachidonate is a cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.[3] The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.[4]
Preparation Note
Cholesteryl arachidonate is a clear, colorless viscous liquid in chloroform.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9253C0289C2800
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
color
clear
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8753-25MG04061833076163
C8753-10MG04061833076156