Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,50 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 182,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 482,00 € |
Informazioni su questo articolo
81,50 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 258 nm) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?