Vai a
C8286
Cellotetraose
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
(β-D-Glc-[1→4])3-D-Glc, D-(+)-Cellotetraose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
473,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H42O21
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.58
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78869
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Application
Cellotetraose is a 4-glucose polymer cellulodextrin derived from cellulose degradation. Cellotetraose and other cellulodextrins, such as cellulobiose, cellulotriose and cellopentaose are used by cellulosic bacteria as sources of energy. Cellotetraose is used to help identify, differentiate and characterize oligosaccharide metabolizing enzymes.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cellotetraose is a substrate for many cellulases and for 1,4-β-D-glucan glucohydrolases. It is also the end product of some cellulases, such as Cel9R from Clostridium thermocellum.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C725222150M4295
Cellotetraose ≥85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8286
Cellotetraose
D-(+)-cellobiosio ≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Millipore
22150
D-(+)-cellobiosio
Maltotriitol ≥95%
Sigma-Aldrich
M4295
Maltotriitol
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95%
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)