Vai a
C7252
D-(+)-cellobiosio
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-glucopiranosil-D-glucosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
217,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
697,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.780,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.850,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
beige
mp
239 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
Cellobiose, a disaccharide, is made up of two d-glucose molecules linked by a β-1,4-glycosidic bond. This reducing sugar can mutarotate and is produced by hydrolysis of cellulose.
Application
D-(+)-Cellobiose has been used:
  • as a component in test sugar solution for cellobiose-mannitol permeability test
  • in the preparation of lyophilization solutions to study its ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage
  • as a fermentation/growth substrate to grow Clostridium thermocellum to study its impacts on the qualitative and quantitative changes in cellulosome composition
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2215021945891852
D-(+)-cellobiosio ≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Millipore
22150
D-(+)-cellobiosio
D(+)Cellobiose Substrate for β-glucosidase.
Millipore
219458
D(+)Cellobiose
D-(+)-cellobiosio analytical standard
Supelco
91852
D-(+)-cellobiosio
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-cellobiosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf