M4295
Maltotriitol
≥95%
Sinonimo/i:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-glucitol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C18H34O16/c19-1-5(23)9(25)15(6(24)2-20)33-18-14(30)12(28)16(8(4-22)32-18)34-17-13(29)11(27)10(26)7(3-21)31-17/h5-30H,1-4H2
XJCCHWKNFMUJFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3