Vai a
C5791
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
natural
Sinonimo/i:
closure cap, closure caps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,80 €
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
natural
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
description
Autoclavable
color
natural
General description
  • Closures for 25 mm culture tubes, disposable made of polypropylene.
  • Natural color.
  • Available as a pack of 100 and 500 units.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2298C2048CLS2679525
color
natural
color
yellow
color
red
color
natural
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
fits neck O.D. 25 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)