Vai a
C2298
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
yellow
Sinonimo/i:
closure cap, closure caps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,80 €
82,46 €
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
292,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
yellow
82,46 €
Prezzo di listino86,80 €Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
description
Autoclavable
color
yellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5791C2048Z252077
description
yellow
description
natural
description
red
description
closure size 24 mm
color
yellow
color
natural
color
red
color
-
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
-
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)