Vai a
C2048
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
red
Sinonimo/i:
closure cap, closure caps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
292,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polypropylene
Color:
red
292,60 €
Prezzo di listino308,00 €
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
description
Autoclavable
color
red
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2298C5791TMO362150-5280
vibrant-m
TMO362150-5280
Nalgene® red caps
color
red
color
yellow
color
natural
color
-
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene cap, red cap
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
Autoclavable
description
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)