Vai a
C3633
Cystathionine
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
DL,DL-allo-Cystathionine, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)homocysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
737,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCCH(NH2)CH2CH2SCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-613-7
MDL number:
737,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cystathionine, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Biochem/physiol Actions
Cystathionine is an intermediate in the biosynthesis of the amino acid cysteine. Cystathionine is used as a substrate to differentiate and analyze cystathionine gamma-lyase(s).
Preparation Note
Prepared by method of Stekol.[1]
Other Notes
A mixture of 4 stereoisomers; L-, D-, L-allo- and D-allo-cystathionine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7505E5139L8543
Cystathionine ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3633
Cystathionine
L-Cystathionine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7505
L-Cystathionine
DL-Ethionine ≥95% (TLC)
Sigma-Aldrich
E5139
DL-Ethionine
DL-Lanthionine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L8543
DL-Lanthionine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white
mp
281 °C (dec.)
mp
>300 °C
mp
269 °C
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C3633-100MG04061833486085
C3633-500MG04061832722009
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf