C7505
L-Cystathionine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinonimo/i:
(R)-S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Cystathionine, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
UHPLC: suitable
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)