E5139
DL-Ethionine
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Ethionine, ≥95% (TLC)
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
269 °C
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Superoxide dismutase activity as a measure of hepatic oxidative stress in cattle following ethionine administration.: This study evaluates the hepatic oxidative stress in cattle induced by ethionine administration by measuring superoxide dismutase activity. The findings suggest a significant oxidative response, highlighting the role of DL-Ethionine in studying liver oxidative mechanisms (Abd Ellah et al., 2009).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3