Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 224,00 € | |
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 953,00 € 810,05 € |
Informazioni su questo articolo
224,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI key
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form buffered aqueous glycerol solution | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility H2O: 5 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CX546
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C271-10MG | 04061832081533 |
| C271-50MG | 04061832081540 |