Documenti fondamentali
SML1191
Sigma-Aldrich
CX516
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Piperidinyl-6-quinoxalinyl-methanone, 6-(Piperidin-1-ylcarbonyl)quinoxaline, BDP-12;, CX-516
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor that inhibits the deactivation of AMPA receptors. CX-516 is a nootropic and ampakine agent.
Altre note
Air sensitive
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3