Documenti fondamentali
5.05016
Sigma-Aldrich
CX546
Sinonimo/i:
CX546, AMPA Positive Allosteric Modulator, CX546, CX-546, CX 546
Scegli un formato
10 MG
195,00 €
195,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
195,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
195,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)C(=O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A positive allosteric modulator selective for the AMPA receptors. Used in studies related to Schizophrenia, neuroplasticity, Autism and neuronal differentiation.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
AMPA
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Silverman, L., et al. 2013. Neuropharmacol.64, 268.
Peleg-Raibstein, D., et al. 2012. Curr. Antipsych.2012, 361.
Schitine, C., et al. 2012. Eur. J. Neurosci.35, 1672.
Lipina, T., et al. 2006. Neuropsychopharmacology.32, 745.
Arai, C., et al. 2004. Neurosci.123, 1011.
Nagarajan, N., et al. 2001. Neuropharmacol.41, 650.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3