Vai a
C127
CNQX
≥98% (HPLC), AMPA/kainate glutamate receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, FG-9065
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
526,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
752,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CNQX, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChI key
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Application
CNQX has been used:
  • as an α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)/kainate blocker to study its effects on cytoneme formation in pluripotent embryonic stem cells (pESCs)[1]
  • glutamate blocker to reduce the synaptic input during current-clamp recordings in central antennal lobe neurons[2]
  • as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its effects on the heart rate in rats[3]
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate glutamate receptor antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C239C3118D0540
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
CPNQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3118
CPNQ
DNQX ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
D0540
DNQX
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
orange to red
color
brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CNQX
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C127-50MG04061833467251
C127-5MG04061832089621
C127-25MG04061833467244